Beschreibung
- Autoclavable
- Free of chemical additives
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Cleanroom Wipe |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Non-woven Polyester Cellulose |
| Abmessungen (L x B) | 22.86 x 22.86 cm (9 x 9 in.) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Designed for use in ISO Class 5 and higher cleanroom environments and USP <797> applications |
| Sterilität | Non-sterile |