Learn More
Berkshire™ BCR™ Mop 4 (Großer Flachmopprahmen)
Artikelnummer. 17856914 Alle ansehen Berkshire Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Autoklavierbar:
Autoklavierbar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Autoklavierbar Packungsgröße
17856914 Autoklavierbar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17856914 Lieferant Berkshire™ Lieferanten-Nr. BCR.MOP4.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.15 CHF
    157.35 CHF / 1 Stück
    Sparen 55.80 CHF
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Berkshire BCR™ Der Mop 4 (großer, flacher Mop-Rahmen) ist leicht und einfach zu manövrieren, selbst mit angebrachten Feuchttüchern.
  • Sauber, leicht und strapazierfähig
  • Hochwertiges, eloxiertes Aluminium. Sauber, leicht und langlebig.
  • Hochwertiges eloxiertes Aluminium
  • Autoklavierbar
  • Flexibles System mit einer breiten Palette alternativer Wischmopps
Spezifikation
Abmessungen 3.5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Produkttyp Mop Head Frame
Kopftyp Flat
Farbe Grau
Länge (angloamerikanisch) 3.5 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 9 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Breite (metrisch) 58 cm
Breite (angloamerikanisch) 23 in.
Größe 3,5 x 23 in. (9 x 58 cm)
Einwegprodukt Reusable
Menge 1 Ea.
Zur Verwendung mit (Geräte) BCR Flat Mop System
Zur Verwendung mit (Anwendung) ISO-Klasse 3 bis 7, Böden, Wände und Decken
Zertifizierung/Konformität ISO Class 3 to 7, Cleanroom Class 1 to 10,000
Color-coded No
Material Aluminium