Learn More
Emma Safety Footwear Bergamo Sicherheitsschuhe
Die bequeme, eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Praktisch durchstichsichere, wasserbeständige Obermaterialien. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und die raffiniert gestalteten Sohlenkonturen sorgen für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
Marke:  Emma Safety Footwear 107092-48
Additional Details : Gewicht : 1.67100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15978171
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
  • Material aus Vollleder
  • Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
  • Metallfrei
  • Chromfreies Futter
  • ESD-zertifiziert
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20347-2012
Schwarz
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder
48
Schnüre
Bergamo
Leder
Produktvorschläge