Learn More
Emma Safety Footwear Bergamo Sicherheitsschuhe
Die bequeme, eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Praktisch durchstichsichere, wasserbeständige Obermaterialien. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und die raffiniert gestalteten Sohlenkonturen sorgen für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
Marke: Emma Safety Footwear 107092-42
Additional Details : Gewicht : 1.47200kg
Beschreibung
- O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20347-2012 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder | |
42 |
Schnüre | |
Bergamo | |
Leder |