Learn More
Benzyltrimethylammonium-tribromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465937
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11465937 25 g 25 Gramm
11445937 1 g 1 Gramm
11455937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24470.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111865-47-5 | C10H17Br3N+ | 390.965 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111865-47-5
Summenformel C10H17Br3N+
Molekulargewicht (g/mol) 390.965
MDL-Nummer MFCD00134423
InChI-Schlüssel GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;molekulares Brom;hydrobromid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium tribromide
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 25 g
Formelmasse 389.97
Reinheit (%) 98%