Learn More
Benzyltrimethylammonium-Tribromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10289673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10289673 50 g Glasflasche 50 Gramm
10055173 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289673 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 388320500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111865-47-5 | C10H16Br3N | 389.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111865-47-5
Summenformel C10H16Br3N
Molekulargewicht (g/mol) 389.95
MDL-Nummer MFCD00134423
InChI-Schlüssel GSDDWZVWOXMLJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium tribromide
PubChem CID 86222689
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;molekulares Brom;hydrobromid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Br.BrBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium tribromide
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Farbe Gelb bis orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 389.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium tribromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.