Learn More
Benzyltrimethylammonium-Hydroxid, 40 Gew.-% in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-66162
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
100-85-6, 67-56-1
C10H17NO
167.252
MFCD00008281
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
66854
Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
100-85-6, 67-56-1
C10H17NO
167.252
MFCD00008281
NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
66854
Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farbe Gelb
Namenshinweis 40 wt. %solution in Methanol
CAS Min. % 39.0, 59.0
CAS Max. % 41.0, 61.0
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3OH
Fieser 01,1252; 05,29; 08,36; 12,48; 05,30
Dichte 0.9250g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
Formelmasse 167.25
Reinheit (%) ≥40%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 0.925
Menge 1 L
Flammpunkt 15°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40 wt% solution in methanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.