Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid (~35 Gew.-% in H2O ), TRC
Artikelnummer. 30345968
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345968 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345968 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB31616825G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium Hydroxide
CAS 100-85-6
Summenformel C10H17NO
Menge 25 g
Synonym Benzyltrimethylammonium Hydroxide, BTMAH 40, N,N,N-Trimethyl-N-benzylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Hydroxide, N-Benzyltrimethylammonium Hydroxide, Sumquat 2311, Trimethylbenzylammonium Hydroxide, Triton B
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N.H2O/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES [OH-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 167.25
Formelmasse 167.131
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 %