Learn More
Benzyltrimethylammoniumdichloroiodat, TRC
Artikelnummer. 30347893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347893 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347893 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB3161405G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium Dichloroiodate
CAS 114971-52-7
Summenformel C10H16Cl2IN
Menge 5 g
Synonym N,N,N-Trimethylbenzenemethanaminium Dichloroiodate
InChI-Formel InChI=1S/C10H16N.Cl2I/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-3-2/h4-8H,9H2,1-3H3;/q+1;-1
SMILES C[N+](C)(C)Cc1ccccc1.Cl[I-]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 348.05
Formelmasse 346.9704