Learn More
Benzyltrimethylammoniumchlorid, 97%
Artikelnummer. 11492768
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11492768 100 g 100 Gramm
11402778 500 g 500 Gramm
11412778 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11492768 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16759.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185,70 g/mol
Benzyltrimethylammoniumchlorid ist ein kommerziell wichtiger Katalysator. Wird in antistatischen Mitteln, Reinigungs-Desinfektionsmitteln, Weichmachern für Textilien und Papierprodukte, Phasentransferkatalysatoren verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Benzyltrimethylammoniumchlorid ist ein kommerziell wichtiger Katalysator. Wird in antistatischen Mitteln, Reinigungs-Desinfektionsmitteln, Weichmachern für Textilien und Papierprodukte, Phasentransferkatalysatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Butanol und schwer löslich in Butylphthalat
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-93-9
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00011782
InChI-Schlüssel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium chloride
Schmelzpunkt ∼238°C (decomposition)
pH 6 bis 8
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.444
Menge 100 g
Beilstein 3917255
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,and butanol and slightly soluble in butyl phthalate
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke