Learn More
Benzyltrimethylammonium-Chlorid, 50 Gew.-% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10430871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10430871 100 g Glasflasche -
10229683 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430871 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 209381000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56-93-9 | C10H16ClN | 185.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-93-9 , 7732-18-5
Summenformel C10H16ClN
Molekulargewicht (g/mol) 185.70
MDL-Nummer MFCD00011782
InChI-Schlüssel KXHPPCXNWTUNSB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium chloride, tmbac, benzyl trimethylammonium chloride, benzyltrimethyl ammonium chloride, benzyl trimethyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-trimethyl-, chloride, benzyltrimethylazanium chloride, unii-vnk45y7ba1, ammonium, benzyltrimethyl-, chloride, trimethylbenzylammonium chloride
PubChem CID 5963
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Chlorid
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium chloride
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Water
CAS Min. % 49.0
CAS Max. % 51.0
Dichte 1.0440g/mL
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.445
Relative Dichte 1.044
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3Cl
Menge 100 g
Beilstein 12, 1020
Fieser 01,53
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 185.7
Reinheit (%) ≥49%