Learn More
Benzyltriethylammoniumbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11452457
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11452457 25 g 25 Gramm
11462457 100 g 100 Gramm
11472457 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14291.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5197-95-5 | C13H22BrN | 272.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5197-95-5
Summenformel C13H22BrN
Molekulargewicht (g/mol) 272.23
MDL-Nummer MFCD00011822
InChI-Schlüssel CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium bromide, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium bromide, benzyl triethyl ammonium bromide, triethylbenzylammonium bromide, bteab, benzenemethanaminium, n,n,n-triethyl-, bromide, benzyltriethyl ammonium bromide, n-benzyl-n,n,n-triethylammoniumbromide, benzyltriethylazanium bromide, pubchem7797
PubChem CID 165294
IUPAC-Name benzyl(triethyl)azanium;bromid
SMILES [Br-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriethylammonium bromide
Schmelzpunkt ∼200°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 3739113
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 272.24
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl triethylammonium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyltriethylammonium bromide