Learn More
Benzyltributylammoniumchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072300 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10072300
Marke: Thermo Scientific Acros 186155000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23616-79-7
Summenformel C19H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 311.94
MDL-Nummer MFCD00011849
InChI-Schlüssel VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
IUPAC-Name Benzyl(tributyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltributylammonium chloride
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 155°C to 163°C
Farbe Weiß bis Elfenbein
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2N[(CH2)3CH3]3Cl
Menge 500 g
Fieser 06,41
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble in water
Formelmasse 311.94
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltributylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.