Learn More
Benzyltri-n-propylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15478779 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15478779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L00675.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5197-87-5 | C16H28ClN | 269.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltri-n-propylammonium chloride
CAS 5197-87-5
Schmelzpunkt ∽190°C (decomposition)
Summenformel C16H28ClN
Strukturformel C6H5CH2N(CH2CH2CH3)3Cl
MDL-Nummer MFCD00051869
Menge 10 g
Beilstein 4280671
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym benzyltripropylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dipropylpropan-1-aminium chloride, benzyl tripropyl ammonium chloride, benzyltri-n-propylammonium chloride, benzyltripropylazanium chloride, benzyl tripropyl azanium chloride, acmc-20alov, c16h28n.cl, benzyl-tri-n-propylammonium chloride
InChI-Schlüssel YTRIOKYQEVFKGU-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].CCC[N+](CCC)(CCC)CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Benzyltripropylazaniumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 269.86
PubChem CID 6097067
Formelmasse 269.86
Reinheit (%) 96%