Learn More
Benzyltri-n-Butylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474133
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11474133
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10345.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23616-79-7 | C19H34ClN | 311.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23616-79-7
Summenformel C19H34ClN
Molekulargewicht (g/mol) 311.94
MDL-Nummer MFCD00011849
InChI-Schlüssel VJGNLOIQCWLBJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium chloride, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium chloride, benzyltri-n-butylammonium chloride, benzyl tributyl ammonium chloride, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, chloride, tributylbenzylammonium chloride, benzyltributylazanium chloride, benzyltributyl ammonium chloride, benzyl-tributyl-azanium, btbac
PubChem CID 159952
IUPAC-Name Benzyl(tributyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltri-n-butylammonium chloride
Schmelzpunkt 156°C to 162°C
Menge 100 g
Beilstein 3776210
Formelmasse 311.94
Reinheit (%) 98%