Learn More
Benzyltri-n-Butylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416816
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416816 250 g 250 Gramm
11374579 25 g 25 Gramm
11406816 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11416816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23941.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 25316-59-0 | C19H34BrN | 356.392 g/mol
Benzyltri-n-butylammonium bromide will react with N-vinyl-phthalimide to produce N-trans-cinnamyl-phthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltri-n-Butylammoniumbromid reagiert mit N-Vinyl-Phthalimid, um N-trans-cinnamyl-phthalimid zu produzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25316-59-0
Summenformel C19H34BrN
Molekulargewicht (g/mol) 356.392
MDL-Nummer MFCD00011848
InChI-Schlüssel UDYGXWPMSJPFDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltributylammonium bromide, tributylbenzylammonium bromide, n-benzyl-n,n-dibutylbutan-1-aminium bromide, benzyl tributyl ammonium bromide, benzenemethanaminium, n,n,n-tributyl-, bromide, benzyltri-n-butylammonium bromide, benzyltributylazanium bromide, benzyl-tributyl-azanium, benzyltributylammoniumbromide, pubchem7801
PubChem CID 2724282
IUPAC-Name benzyl(tributyl)azanium;bromid
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CC1=CC=CC=C1.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltri-n-butylammonium bromide
Schmelzpunkt ∼175°C (decomposition)
Menge 250 g
Beilstein 3776294
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 356.4
Reinheit (%) 99%