Learn More
Benzyltri-n-Butylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzyltri-n-butylammonium bromide will react with N-vinyl-phthalimide to produce N-trans-cinnamyl-phthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzyltri-n-Butylammoniumbromid reagiert mit N-Vinyl-Phthalimid, um N-trans-cinnamyl-phthalimid zu produzieren.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist von Natur aus hygroskopisch.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyltri-n-butylammonium bromide |
| Schmelzpunkt | ∼175°C (decomposition) |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 3776294 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 356.4 |
| Reinheit (%) | 99% |