Learn More
Benzyloxyacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11975081 5 g 5 Gramm
11915091 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11975081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19810-31-2
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
InChI-Schlüssel QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC-Name 2-phenylmethoxyacetylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 105°C to 107°C (5.0 Torr)
Chemischer Name oder Material Benzyloxyacetyl chloride
Farbe Weiß
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 94% min. as methyl ester (GC)
Flammpunkt >110°C
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.189
Dichte 1.1890g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyloxyacetyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.