Learn More
Benzyloxyacetylchlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353476
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353476 5 g 5 Gramm
11343476 1 g 1 Gramm
11363476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14337.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Benzyloxyacetylchlorid ist ein Reagenz, das zum Aufbau von substituierten 2-Azetidinonen zur weiteren Ausarbeitung in annulierte β-Lactame verwendet wird. Es ist ein häufig verwendetes Reagenz für die asymmetrische Synthese von β-Lactame. Es wird auch in der Vorbereitung von (S)-3-(Methylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril verwendet, einem wichtigen Zwischenprodukt bei der Herstellung von Fluoroquinolon-Antibiotikum für Infektionen der Atemwege, nicht-racemischem Helicen und β-Lacamen.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur beträgt 2 – 8 °C. Unter Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19810-31-2
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00010768
InChI-Schlüssel QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC-Name 2-phenylmethoxyacetylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyloxyacetyl chloride
Dichte 1.189
Siedepunkt 84°C to 87°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel C6H5CH2OCH2COCl
Brechungsindex 1.523
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1947363
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 95%