Learn More
Benzylhydrazin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30334865
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334865 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334865 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5354231G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Summenformel C7H10N2 . 2HCl
Menge 1 g
Synonym 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzylhydrazin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 195.09