Learn More
Benzylhydrazin-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30347065
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347065 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347065 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB535423100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Summenformel C7H10N2 . 2HCl
Menge 100 mg
Synonym 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC-Name Benzylhydrazin;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 195.09