Learn More
Benzylhydrazin-Dihydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzylhydrazine Dihydrochloride |
| CAS | 20570-96-1 |
| Summenformel | C7H10N2 . 2HCl |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NNCc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Benzylhydrazin;dihydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.09 |