Learn More
Benzyldiphenylphosphine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10279982 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10279982 1 g Glasflasche 1 Gramm
10198942 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10279982 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7650-91-1
Summenformel C19H17P
Molekulargewicht (g/mol) 276.32
MDL-Nummer MFCD00014083
InChI-Schlüssel UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyldiphenylphosphine, phosphine, diphenyl phenylmethyl, phosphine, benzyldiphenyl, diphenylbenzylphosphine, benzyl diphenyl phosphane, benzyl-diphenylphosphine, benzyl-diphenyl-phosphane, di phenyl-phenylmethyl phosphane, diphenylphosphionomethyl polystyrene, benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
PubChem CID 603920
IUPAC-Name benzyldiphenylphosphane
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldiphenylphosphine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 74.0°C to 75.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2P(C6H5)2
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 276.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyldiphenylphosphine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.