Learn More
Benzyldimethylsilan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Benzyldimethylsilan ist wichtig als Ausgangsstoff oder Zwischenprodukt für die organische Synthese und wird in der Pharmazie, Agrochemie sowie Farbenindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 69°C to 71°C (15mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | Benzyldimethylsilane |
| CAS | 1631-70-5 |
| Menge | 5 g |
| Summenformel | C9H13Si |
| MDL-Nummer | MFCD00039792 |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Beilstein | 2935572 |
| Flammpunkt | 53°C (127°F) |
| Synonym | benzyldimethylsilane, dimethyl phenylmethyl silane, silane, dimethyl phenylmethyl, benzyldimethylsilyl, benzyl dimethyl silicon, benzene, dimethylsilyl methyl |
| Mehr anzeigen |