Learn More
Benzyldimethylhexadecylammoniumchloridhydrat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398347 50 g 50 Gramm
11388347 10 g 10 Gramm
11378347 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 032377.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-18-9
Summenformel C25H46ClN
Molekulargewicht (g/mol) 396.10
MDL-Nummer MFCD00149967
InChI-Schlüssel SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
IUPAC-Name Benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Schmelzpunkt 54°bis 58 °C
Farbe Weiß
Strukturformel CH3(CH2)15N(CH2C6H5)(CH3)2Cl·xH2O
Menge 50 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3802341
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2017
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (8.5g/L),ethanol,acetone,ethyl acetate,propylene glycol,sorbitol solutions,ether,glycerol,and carbon tetrachloride.
Formelmasse 396.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver