Learn More
Benzyldimethylhexadecylammoniumchlorid 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315021
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315021 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315021 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10572480AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C25 H46 N . Cl
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Benzyl-hexadecyl-dimethylazanium;chlorid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 396.09
Menge 1 mL
Formelmasse 395,3319 g/mol