Learn More
Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476668 5 g 5 Gramm
15486668 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60196.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 139-07-1
Summenformel C21H38ClN
Molekulargewicht (g/mol) 339.99
MDL-Nummer MFCD00137276
InChI-Schlüssel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
PubChem CID 8753
IUPAC-Name benzyl(dodecyl)dimethylazanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Schmelzpunkt 60°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3921689
Formelmasse 339.99
Reinheit (%) 98%