Learn More
Benzyldecyldimethylammoniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30134533
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134533 10 g 10 Gramm
18013830 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134533 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB23455010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 965-32-2
Summenformel C19 H34 N . Cl
Molekulargewicht (g/mol) 311.93
Synonym Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldecyldimethylammonium chloride (6CI,7CI), Benzyldimethyldecylammonium chloride, Capryldimethylbenzylammonium chloride, Decylbenzyldimethylammonium chloride, Decyldimethylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldecylammonium chloride, N-Benzyldimethyldecylammonium chloride, N-Decyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, Querton 10B-Cl
IUPAC-Name Benzyl-decyl-dimethylazanium;chlorid
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldecyldimethylammonium Chloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Benzyldecyldimethylammonium Chloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Room Temperature
InChI-Formel InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösungstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Menge 10 g
Formelmasse 311.238
Reinheit (%) >95%