Learn More
Benzylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30336743
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30336743 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30336743 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB287265100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1-Diphenylmethane
CAS 101-81-5
Summenformel C13 H12
Menge 100 g
Synonym Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708
InChI-Formel InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
SMILES C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name benzylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 168.23
Formelmasse 168.0939