Learn More
Benzyl-tert-Butylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378316 25 g 25 Gramm
11368316 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15533.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 72594-86-6 | C14H18O4 | 250.294 g/mol
Benzyl tert-butyl malonate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl-tert-butylmalonat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72594-86-6
Summenformel C14H18O4
Molekulargewicht (g/mol) 250.294
MDL-Nummer MFCD01075175
InChI-Schlüssel XKXXXODAXXAFNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl tert-butyl malonate, benzyltert-butylmalonate, tert-butyl benzyl malonate, 1-benzyl 3-tert-butyl propanedioate, tert-butyl 2-benzyloxycarbonyl acetate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl phenylmethyl ester, tert-butyl phenylmethyl propane-1,3-dioate, pubchem3938, t-butyl benzyl malonate, ksc493q0n
PubChem CID 2736712
IUPAC-Name 1-O-Benzyl3-O-Tert-Butyl-Propandioat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl tert-butyl malonate
Brechungsindex 1.486
Menge 25 g
Beilstein 5434466
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 250.3
Reinheit (%) 95%