Learn More
Benzylsalicylat, TRC
Artikelnummer. 30347942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347942 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB289040100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylic acid benzyl ester
CAS 118-58-1
Summenformel C14 H12 O3
Menge 100 g
Synonym Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
SMILES Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
IUPAC-Name Benzyl2-hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 228.24
Formelmasse 228.0786