Learn More
Benzylsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023108
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16184.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-58-1
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD00020034
InChI-Schlüssel ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC-Name Benzyl2-hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl salicylate
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 190°C (14 mmHg)
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.5804
Menge 100 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%