Learn More
Benzylsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463257
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463257 500 g 500 Gramm
11453257 100 g 100 Gramm
11473257 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16184.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-58-1
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.247
MDL-Nummer MFCD00020034
InChI-Schlüssel ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
PubChem CID 8363
IUPAC-Name Benzyl2-hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl salicylate
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Dichte 1.17
Siedepunkt 190°C (14 mmHg)
Flammpunkt 137°C (278°F)
Brechungsindex 1.5804
Menge 500 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl salicylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl salicylate