Learn More
Benzyl(S)-(+)-Glycidylether, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398905 1 g 1 Gramm
11308915 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14033.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16495-13-9 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16495-13-9
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00054428
InChI-Schlüssel QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Synonym s-+-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl-oxirane, benzyl s-+-glycidyl ether, s-2-benzyloxy methyl oxirane, 2s-2-benzyloxy methyl oxirane, s-o-benzylglycidol, s-benzyl glycidyl ether, +-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl oxirane
PubChem CID 146296
SMILES C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H]1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Dichte 1.072
Siedepunkt 130°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 1 g
Beilstein 5246495
Optische Drehung +5.1° (c=5 in Toluene)
IUPAC-Name (2S)-2-[(Benzyloxy)methyl]oxiran
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%