Learn More
Benzyl(R)-(-)-Glycidylether, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378855 5 g 5 Gramm
11368855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13980.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 14618-80-5 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether is used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl-(R)-(-)-glycidylether wird bei der Herstellung des Lactonfragments von Compactin und Mevinolin verwendet. Chiron bei der Herstellung von syn-1,3-Polyolen, Didesoxynukleosiden und einem spiroacetalen Cyanhydrin.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14618-80-5
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.204
MDL-Nummer MFCD00068409
InChI-Schlüssel QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Synonym r-benzyloxymethyl-oxirane, r---benzyl glycidyl ether, r-2-benzyloxy methyl oxirane, benzyl r---glycidyl ether, r-o-benzylglycidol, r-benzyl glycidyl ether, r---2-benzyloxymethyl oxirane, ccris 6385, --benzyl-r-glycidylether, r---benzyloxymethyloxirane
PubChem CID 159746
IUPAC-Name (2R)-2-(Phenylmethoxymethyl)oxiran
SMILES C1C(O1)COCC2=CC=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether
Dichte 1.072
Siedepunkt 130°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.517
Menge 5 g
Beilstein 3588399
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Optische Drehung −5.1° (c=5 in Toluene)
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) ≥98%