Learn More
Benzyl N-(4-Nitrophenyl)carbamat, TRC
Artikelnummer. 30180211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180211 250 mg 250 Milligramm
30180156 500 mg 500 Milligramm
30180129 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180211 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB285305250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53821-12-8
Summenformel C14H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 272.26
Synonym (4-Nitrophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester;p-Nitrocarbanilic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, NSC 171077
IUPAC-Name Benzyl-N-(4-Nitrophenyl)carbamat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)OCc2ccccc2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Formelmasse 272.0797