Learn More
Benzylmethylmalonat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15475358
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15475358 5 g 5 Gramm
15485358 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59140.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 52267-39-7 | C11H12O4 | 208.21 g/mol
It is employed as a intermediate for pharmaceutical and organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und organische Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52267-39-7
Summenformel C11H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
MDL-Nummer MFCD00008461
InChI-Schlüssel IAUZDBFOEWAQFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl methyl malonate, 1-benzyl 3-methyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-methyl ester, propanedioic acid, methyl phenylmethyl ester, benzylmethyl malonate, methyl benzyl malonate, acmc-1b0zd, benzyl methyl propanedioate, ksc493e1f
PubChem CID 572135
IUPAC-Name 1-benzyl 3-methyl propanedioate
SMILES COC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl methyl malonate
Dichte 1.15
Siedepunkt 125°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >113°C (235°F)
Strukturformel C6H5CH2OCOCH2COOCH3
Brechungsindex 1.502
Menge 5 g
Beilstein 2529986
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 208.21
Reinheit (%) 95%