Learn More
Benzylmethylmalnonat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl Methyl Malnonate |
| CAS | 52267-39-7 |
| Summenformel | C11H12O4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC-Name | Benzylmethylmalnonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.21 |
| Formelmasse | 208.07 |