Learn More
Benzylmercaptan, polymergestützt, 1 % querverbunden, 100–200-Gewebe, 2.0–4.0 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430790
Verfügbar ab: 11-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylmercaptan, polymergestützt, 1 % querverbunden, 100–200-Gewebe, 2.0–4.0 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430790
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11430790
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044466.09
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-53-8
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.20
Número MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clave InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptanMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7509
Nombre IUPAC Phenylmethanthiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Benzyl mercaptan
Nombre de nota Polymer supported, 1% cross-linked, 2.0 to 4.0 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Color Rosa bis Weiß
Tamaño de malla 100 to 200 Mesh
Cantidad 10 g
Forma física Perlen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY23F002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044466.18,044466.09,044466.04
ChargennummerD21N22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044466.18,044466.09,044466.04
ChargennummerN17C037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044466.18,044466.09,044466.04
ChargennummerD08Z008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044466.18,044466.09,044466.04
ChargennummerP28D033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044466.18,044466.09,044466.04
Name des Produkts
Benzylmercaptan, polymergestützt, 1 % querverbunden, 100–200-Gewebe, 2.0–4.0 mmol/g auf Poly(Styrol-Divinylbenzol), Thermo Scientific Chemicals >