Learn More
Benzyl-L-Lactat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11486820
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486820 5 g 5 Gramm
11496820 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14645.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 56777-24-3 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Benzyl L-lactate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyl L-Lactat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56777-24-3
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00209546
InChI-Schlüssel ZYTLPUIDJRKAAM-QMMMGPOBSA-N
Synonym benzyl s---lactate, benzyl l-lactate, benzyl s-lactate, s---lactic acid benzyl ester, benzyl 2s-2-hydroxypropanoate, benzyl-l-lactate, s-benzyllactate, s-benzyl lactate, s-lactic acid benzyl ester, 2s-lactic acid benzyl ester
PubChem CID 11052238
IUPAC-Name Benzyl-(2S)-2-hydroxypropanoat
SMILES CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl L-lactate
Dichte 1.12
Siedepunkt 105°C to 109°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 5 g
Beilstein 2048925
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Optische Drehung −12.9° (c=3.1 in Methanol)
Formelmasse 180.2
Reinheit (%) 98%