Learn More
Benzyl-Isovalerat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496636
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496636 50 g 50 Gramm
11406646 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24852.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-38-8
Summenformel C12H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.26
MDL-Nummer MFCD00048348
InChI-Schlüssel HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl isovalerate, benzyl 3-methylbutyrate, benzyl isopentanoate, butanoic acid, 3-methyl-, phenylmethyl ester, isovaleric acid, benzyl ester, phenylmethyl 3-methylbutanoate, benzyl 3-methyl butyrate, benzyl isovalerianate, isopropyl acetic acid, benzyl ester, isopentanoic acid, phenylmethyl ester
PubChem CID 7651
IUPAC-Name benzyl 3-methylbutanoate
SMILES CC(C)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl isovalerate
Dichte 0.985
Siedepunkt 245°C
Menge 50 g
Formelmasse 192.26
Reinheit (%) 98%