Learn More
Benzylisocyanat, TRC
Artikelnummer. 30333524
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333524 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333524 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB27979525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Isocyanate
CAS 3173-56-6
Summenformel C8H7NO
Menge 25 g
Synonym (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Benzyl isocyanate, NSC 118415, Phenylmethyl isocyanate, alpha-Isocyanatotoluene
InChI-Formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
SMILES O=C=NCc1ccccc1
IUPAC-Name Isocyanatomethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 133.15
Formelmasse 133.0528