Learn More
Benzylethylmalonat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456186
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456186 25 g 25 Gramm
11446186 5 g 5 Gramm
11466186 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11456186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23011.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 42998-51-6 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Malonsäurebenzyl-ethylester wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 525.7 mg/l bei 25 °C. Löslich in Alkohol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 42998-51-6
Summenformel C12H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 222.24
MDL-Nummer MFCD00009194
InChI-Schlüssel CGNOCUSLPSCMLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl ethyl malonate, benzylethyl malonate, malonic acid benzyl ethyl ester, ethyl benzylmalonate, acmc-20alpf, 1-benzyl 3-ethyl malonate #, ethyl phenylmethyl propanedioate, 1-benzyl 3-ethyl propanedioate, malonic acid 1-benzyl 3-ethyl ester, ethyl phenylmethyl propane-1,3-dioate
PubChem CID 562228
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyl ethyl malonate
Siedepunkt 145°C (4 mmHg)
Brechungsindex 1.497
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 525.7mg/L @ 25°C. Soluble in alcohol.
IUPAC-Name 1-Benzyl-3-ethylpropandioat
Formelmasse 222.24
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch