Learn More
Benzylcyanoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346936
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11346936 25 g 25 Gramm
11356936 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346936 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06644.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14447-18-8 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14447-18-8
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.19
MDL-Nummer MFCD00051719
InChI-Schlüssel RCUIWQWWDLZNMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl cyanoacetate, acetic acid, cyano-, phenylmethyl ester, cyanoacetic acid benzyl ester, benzyl-cyanoacetate, acetic acid, cyano-, benzyl ester, acmc-20alph, phenylmethyl 2-cyanoacetate, cyano-acetic acid benzyl ester, benzyl ester of cyanoacetic acid
PubChem CID 560818
IUPAC-Name Benzyl-2-cyanacetat
SMILES O=C(CC#N)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cyanoacetate
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Siedepunkt 140°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.5195
Menge 25 g
Beilstein 2096578
Formelmasse 175.18
Reinheit (%) 97%