Learn More
Benzyl-Cinnamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10697162 100 g Glasflasche 100 Gramm
10180212 5 g Glasflasche 5 Gramm
10607172 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10697162 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215291000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-41-3
Summenformel C16H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 238.29
MDL-Nummer MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
InChI-Schlüssel NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonym benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
PubChem CID 15558051
IUPAC-Name Benzyl-(Z)-3-phenylprop-2-enoat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl cinnamate
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 195°C to 200°C (5.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHCO2CH2C6H5
Brechungsindex 1.4025 to 1.4045
Menge 100 g
Beilstein 09, 584
Merck Index 15, 1133
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and oils,practically insoluble in propylene glycol and,glycerin
Formelmasse 238.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse oder flüssig nach dem Schmelzen