Learn More
Benzylchlormethylether, technisch 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446688
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446688 50 mL 50 Milliliter
15456688 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60207.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3587-60-8 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Benzyl chloromethyl ether is employed in the introduction of benzoyloxy- and hydroxymethyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylchlormethylether wird bei der Einführung von Benzoyloxy- und Hydroxymethylgruppen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich [2.7 g/l (25 C)]
Hinweise
Lagerung bei 2 – 8° °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3587-60-8
Summenformel C8H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 156.609
MDL-Nummer MFCD00000886
InChI-Schlüssel LADPCMZCENPFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloromethyl ether, chloromethoxymethyl benzene, chloromethoxy methyl benzene, benzyloxymethyl chloride, chloromethoxymethyl-benzene, benzyl chloromethylether, benzene, chloromethoxy methyl
PubChem CID 137983
IUPAC-Name Chloromethoxymethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloromethyl ether
Dichte 1.126
Siedepunkt 102°C
Strukturformel C6H5CH2OCH2Cl
Brechungsindex 1.527
Menge 50 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1364034
Löslichkeitsinformationen Soluble in water [2.7g/L (25 C)]
Formelmasse 156.61
Reinheit (%) 70%
Güte Technisch