Learn More
Benzylchloroformiat, 95 %, stab. mit ca. 0.1 % Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477627 1000 g 1000 Gramm
11487627 50 g 50 Gramm
11497627 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11477627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15682.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Benzyl chloroformate is widely used as a reactive chemical intermediate in plastic, pharmaceutical, agricultural and organic chemicals. It is useful for the introduction of carboxybenzyl (cbz) protecting group for amines such as aniline in organic synthesis. It is also involved in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylchlorformiat wird häufig als reaktives chemisches Zwischenprodukt in Kunststoff-, pharmazeutischen, landwirtschaftlichen und organischen Chemikalien verwendet. Geeignet für die Einführung von Carboxybenzyl-Schutzgruppen (cbz) für Amine wie Anilin in der organischen Synthese. Ist auch an der Synthese von 1,2,4-oxadiazolen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-53-1
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00000640
InChI-Schlüssel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
PubChem CID 10387
IUPAC-Name Benzylcarbonochloridat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloroformate
Namenshinweis stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.195
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.517
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1739
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1801
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone and benzene.
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 95%