Learn More
Benzylchlorformiat, 50 Gew.% Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773904 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10773904 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10265410 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10773904 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124491000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloroformate
Namenshinweis 50 wt. % Solution in Toluene
CAS 501-53-1, 108-88-3, 100-44-7
CAS Min. % 45.0, 47.0
CAS Max. % 53.0, 55.0
Farbe Gelb nach Pink
Dichte 1.0100g/mL
Flammpunkt 7°C
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H7ClO2
Strukturformel C6H5CH2OOCCl
MDL-Nummer MFCD00000640
Menge 100 mL
Beilstein 06, 437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15, 1801
Relative Dichte 1.01
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes
InChI-Schlüssel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
IUPAC-Name Benzylcarbonochloridat
Molekulargewicht (g/mol) 170.6
PubChem CID 10387
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 45 to 53 wt%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Benzyl chloroformate, Benzyl chloride