Learn More
Benzylbutyrat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441287
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11441287 50 g 50 Gramm
11451287 250 g -
11431287 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24241.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-37-7
Summenformel C11H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.231
MDL-Nummer MFCD00027133
InChI-Schlüssel VONGZNXBKCOUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl butyrate, benzyl n-butyrate, butanoic acid, phenylmethyl ester, phenylmethyl butanoate, benzyl n-butanoate, butyric acid, benzyl ester, phenylmethyl butyrate, benzylester kyseliny maselne, benzylbutyrate, benzyl butyrate natural
PubChem CID 7650
IUPAC-Name Benzylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl butyrate
Dichte 1.009
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt 107°C (224°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 50 g
Beilstein 2047625
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 98%