Learn More
Benzylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468267 250 g 250 Gramm
11458267 50 g 50 Gramm
11448267 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468267 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17630.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is employed in biological research purpose. Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der biologischen Forschung eingesetzt. Benzylbromacetat wurde bei der Alkylierung von (-)-2,3-O-Isopropyliden-D-Threitol verwendet, das Lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-Fluoren-9-yl)Methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]Essigsäure erzeugte.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten. Unter 20 °C Tiefkühlschrank, unter inert Atmosphäre lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5437-45-6
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00000190
InChI-Schlüssel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
IUPAC-Name Benzyl-2-bromacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl bromoacetate
Dichte 1.46
Siedepunkt 157°C to 159°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.544
Menge 250 g
Beilstein 973658
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 97%